3-Iodo-o-xylene ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
I0547-25G I0547-5G
TCIAI0547-25GEA 0 CNY
TCIAI0547-25G TCIAI0547-5G
3-Iodo-o-xylene ≥97.0% (by GC)
3-Iodo-o-xylene
分子式: C₈H₉I
分子量: 232.06 g/mol
沸点: 231°C
MDL编号: MFCD00041437
CAS号: 31599-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&vid=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %