3,4-二氟苯硫酚 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D4121-25G
D4121-5G
TCIAD4121-25GEA
0
CNY
TCIAD4121-25G
TCIAD4121-5G
3,4-二氟苯硫酚 ≥97.0% (通过GC)
3,4-二氟苯硫酚
分子式:
C₆H₄F₂S 沸点: 70°C |
MDL编号:
MFCD03094279 CAS号: 60811-24-7 UN号: 3336 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |