2,3,4,5,6-五溴苄基醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P1457-1G P1457-5G
TCIAP1457-1GEA 0 CNY
TCIAP1457-1G TCIAP1457-5G
2,3,4,5,6-五溴苄基醇 ≥98.0% (通过GC)
2,3,4,5,6-五溴苄基醇
分子式: C₇H₃Br₅O
沸点: 395 °C (1013 hPa)
溶点: 272 °C
MDL编号: MFCD00192377
CAS号: 79415-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81b16b0445733c6effd204ec769f77ed6b058b7d&vid=81b16b0445733c6effd204ec769f77ed6b058b7d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %