五氟丙酸酐 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 全氟丙酸酐, PFPA
P0566-25G P0566-5G
TCIAP0566-25GEA 0 CNY
TCIAP0566-25G TCIAP0566-5G
五氟丙酸酐 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
五氟丙酸酐
分子式: C₆F₁₀O₃
沸点: 80°C
密度: 1,571 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000429
CAS号: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN号: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&vid=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Anilin Method) min. 95.0 %