4-Amino-3-fluorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
A2164-1G A2164-5G
TCIAA2164-1GEA 0 CNY
TCIAA2164-1G TCIAA2164-5G
4-Amino-3-fluorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-3-fluorophenol
分子式: C₆H₆FNO
分子量: 127.12 g/mol
MDL编号: MFCD00077452
CAS号: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN号: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9bec6d37e19f8e9a5ed27cfd254c11581787b54&vid=a9bec6d37e19f8e9a5ed27cfd254c11581787b54&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C