2,2,2-三氟苯乙酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T0848-25G T0848-5G
TCIAT0848-25GEA 0 CNY
TCIAT0848-25G TCIAT0848-5G
2,2,2-三氟苯乙酮 ≥98.0% (通过GC)
2,2,2-三氟苯乙酮
分子式: C₈H₅F₃O
沸点: 166°C
溶点: –40 °C
密度: 1,2799 g/cm³ (20 °C)
闪点: 41°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000420
CAS号: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN号: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&vid=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %