2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D4051-25G D4051-5G
TCIAD4051-25GEA 0 CNY
TCIAD4051-25G TCIAD4051-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥98.0% (通过GC)
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %