硫代乙酰胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
乙硫酰胺
T0187-25G
T0187-500G
TCIAT0187-25GEA
0
CNY
TCIAT0187-25G
TCIAT0187-500G
硫代乙酰胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
硫代乙酰胺
分子式:
CH₃CSNH₂ 溶点: 113…114 °C 密度: 1,336 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00008070 CAS号: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Merck Index: 14,09319 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 114.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |