水杨酸苯酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 萨罗
S0017-25G S0017-500G
TCIAS0017-25GEA 0 CNY
TCIAS0017-25G TCIAS0017-500G
水杨酸苯酯 ≥98.0% (by GC)
水杨酸苯酯
分子式: C₁₃H₁₀O₃
分子量: 214.22 g/mol
沸点: 173°C
闪点: 160
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002213
CAS号: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
Merck Index: 14,07310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d190f2c627160ab825dd3186ff7725875aa0ee48&vid=d190f2c627160ab825dd3186ff7725875aa0ee48&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency