2,3-吡啶二羧酸酐 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1222-25G P1222-5G
TCIAP1222-25GEA 0 CNY
TCIAP1222-25G TCIAP1222-5G
2,3-吡啶二羧酸酐 ≥95.0% (通过滴定分析)
2,3-吡啶二羧酸酐
分子式: C₇H₃NO₃
沸点: 360 °C (1013 hPa)
溶点: 146 °C
MDL编号: MFCD00005915
CAS号: 699-98-9
EINECS: 211-834-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23a189d62b2d8ae05940fd3e15065f175edef921&vid=23a189d62b2d8ae05940fd3e15065f175edef921&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C