马来酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 顺丁烯二酸, 失水苹果酸
M0006-25G M0006-500G
TCIAM0006-25GEA 0 CNY
TCIAM0006-25G TCIAM0006-500G
马来酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
马来酸
分子式: C₄H₄O₄
分子量: 116.07 g/mol
沸点: 256
溶点: 131°C
闪点: 127 (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00063177
CAS号: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN号: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,05703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&vid=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water transparency