癸二酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 癸二酸
S0022-25G S0022-500G
TCIAS0022-25GEA 0 CNY
TCIAS0022-25G TCIAS0022-500G
癸二酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
癸二酸
分子式: C₁₀H₁₈O₄
分子量: 202.25 g/mol
沸点: 374
闪点: 221
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004440
CAS号: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 14,08415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e845d41668215b673f8feb5d7dcff16c5f8047&vid=45e845d41668215b673f8feb5d7dcff16c5f8047&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C