咖啡酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3,4-二羟基肉桂酸
C0002-25G C0002-5G
TCIAC0002-25GEA 0 CNY
TCIAC0002-25G TCIAC0002-5G
咖啡酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
咖啡酸
分子式: C₉H₈O₄
分子量: 180.16 g/mol
沸点: 366
MDL编号: MFCD00004392
CAS号: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 14,01635
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd3f726f6494f95d297c649a33ebd58fe97ebfcb&vid=fd3f726f6494f95d297c649a33ebd58fe97ebfcb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity