trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C0394-25G C0394-5G
TCIAC0394-25GEA 0 CNY
TCIAC0394-25G TCIAC0394-5G
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
trans-2-Hydroxycinnamic acid
分子式: C₉H₈O₃
沸点: 330 °C (1013 hPa)
溶点: 217 °C
MDL编号: MFCD00004379
CAS号: 614-60-8
EINECS: 210-386-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8040c568a32de4da689ad88da669d961397045a3&vid=86b0604a76d1d2f16626e2fb4fe35aad6d0cb1b2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency