邻羟基苯乙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0340-25G H0340-5G
TCIAH0340-25GEA 0 CNY
TCIAH0340-25G TCIAH0340-5G
邻羟基苯乙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
邻羟基苯乙酸
分子式: (C₆H₄OH)CH₂COOH
沸点: 328 °C (1013 hPa)
溶点: 145…146 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004323
CAS号: 614-75-5
EINECS: 210-393-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa3221b6c4e160d2fbb369eb6ece55ce807d6f58&vid=fa3221b6c4e160d2fbb369eb6ece55ce807d6f58&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency