芥子酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
白芥酸, 3,5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸, 4-羟基-3,5-二甲氧基肉桂酸
D1765-25G
D1765-5G
TCIAD1765-25GEA
0
CNY
TCIAD1765-25G
TCIAD1765-5G
芥子酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
芥子酸
分子式:
C₁₁H₁₂O₅ 分子量: 224.21 g/mol 沸点: 378 |
MDL编号:
MFCD00004401 CAS号: 530-59-6 EINECS: 208-487-3 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |