γ-氨基丁酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 4-氨基丁酸, 哌啶酸, GABA, 氨酪酸
A0282-25G A0282-500G
TCIAA0282-25GEA 0 CNY
TCIAA0282-25G TCIAA0282-500G
γ-氨基丁酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
γ-氨基丁酸
分子式: C₄H₉NO₂
分子量: 103.12 g/mol
沸点: 248
溶点: 202
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008226
CAS号: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 14,00430
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ed10fbfb285efa2f0e0517a13ab3442baf4bbaa&vid=1ed10fbfb285efa2f0e0517a13ab3442baf4bbaa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency