乙酸铜一水合物 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 醋酸铜
C2346-25G C2346-500G
TCIAC2346-25GEA 0 CNY
TCIAC2346-25G TCIAC2346-500G
乙酸铜一水合物 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
乙酸铜一水合物
分子式: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
分子量: 199.65 g/mol
溶点: 115°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149570
CAS号: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2709a2f2226e2f3bf6631b08208655641291e01&vid=c2709a2f2226e2f3bf6631b08208655641291e01&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %