丁酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 丁酸
S0519-100G S0519-25G
TCIAS0519-100GEA 0 CNY
TCIAS0519-100G TCIAS0519-25G
丁酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
丁酸钠
分子式: C₄H₇NaO₂
分子量: 110.09 g/mol
溶点: 253°C
MDL编号: MFCD00002816
CAS号: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97ba298b6e63d714d5742bfa5e381697df0641b1&vid=97ba298b6e63d714d5742bfa5e381697df0641b1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %