2,2-二甲基丁酸 ≥96.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylbutanoic acid
D2429-25ML D2429-500ML
TCIAD2429-25MLEA 0 CNY
TCIAD2429-25ML TCIAD2429-500ML
2,2-二甲基丁酸 ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2,2-二甲基丁酸
分子式: C₆H₁₂O₂
沸点: 186°C
溶点: –13 °C
密度: 0,9449 g/cm³ (0 °C)
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD00004200
CAS号: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73949364a575286f063eb7f029fb91a7b6df9dc5&vid=73949364a575286f063eb7f029fb91a7b6df9dc5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %