顺丁烯二酸二丁酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Maleic acid dibutyl ester
M0009-25G M0009-500G
TCIAM0009-25GEA 0 CNY
TCIAM0009-25G TCIAM0009-500G
顺丁烯二酸二丁酯 ≥95.0% (by GC)
顺丁烯二酸二丁酯
分子式: C₁₂H₂₀O₄
分子量: 228.29 g/mol
沸点: 161°C
溶点: –85°C
闪点: 140°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009447
CAS号: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&vid=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %