邻苯二甲酸二辛酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
P0297-25G P0297-500G
TCIAP0297-25GEA 0 CNY
TCIAP0297-25G TCIAP0297-500G
邻苯二甲酸二辛酯 ≥98.0% (通过GC)
邻苯二甲酸二辛酯
分子式: C₂₄H₃₈O₄
沸点: 361°C
溶点: –50 °C
密度: 0,98 g/cm³ (20 °C)
闪点: 218°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009493
CAS号: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN号: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&vid=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&prid=web&clid=SAPDAM