双(2-乙基己基)癸二酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 二(2-乙基己基)癸二酸酯, 癸二酸二辛酯, 癸二酸二(2-乙基己基)酯
S0025-25ML S0025-500ML
TCIAS0025-25MLEA 0 CNY
TCIAS0025-25ML TCIAS0025-500ML
双(2-乙基己基)癸二酸酯 ≥98.0% (by GC)
双(2-乙基己基)癸二酸酯
分子式: C₂₆H₅₀O₄
分子量: 426.68 g/mol
沸点: 377°C
溶点: -55
闪点: 222°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009497
CAS号: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 14,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&vid=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %