水杨酸乙酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2-羟基苯甲酸乙酯
S0011-25ML
S0011-500ML
TCIAS0011-25MLEA
0
CNY
TCIAS0011-25ML
TCIAS0011-500ML
水杨酸乙酯 ≥99.0% (by GC)
水杨酸乙酯
分子式:
C₉H₁₀O₃ 分子量: 166.18 g/mol 沸点: 231°C 溶点: 1 闪点: 120°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002215 CAS号: 118-61-6 EINECS: 204-265-5 Merck Index: 14,03850 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |