丁酸丁酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Butyric acid butyl ester
B0757-25ML B0757-500ML
TCIAB0757-25MLEA 0 CNY
TCIAB0757-25ML TCIAB0757-500ML
丁酸丁酯 ≥99.0% (by GC)
丁酸丁酯
分子式: C₈H₁₆O₂
分子量: 144.21 g/mol
沸点: 164°C
溶点: -91.5
闪点: 56°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009450
CAS号: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN号: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&vid=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %