柠康酸酐 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methylfuran-2,5-dione
M0365-25G M0365-500G
TCIAM0365-25GEA 0 CNY
TCIAM0365-25G TCIAM0365-500G
柠康酸酐 ≥98.0% (by GC)
柠康酸酐
分子式: C₅H₄O₃
沸点: 215°C
溶点: 7…8 °C
密度: 1,243 g/cm³ (20 °C)
闪点: 101°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005522
CAS号: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fbb1b6f3db8ef8f4dc7750915c7a57c811283f&vid=a6fbb1b6f3db8ef8f4dc7750915c7a57c811283f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %