草酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 乙二酰二氯
O0082-25G O0082-500G
TCIAO0082-25GEA 0 CNY
TCIAO0082-25G TCIAO0082-500G
草酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
草酰氯
分子式: C₂Cl₂O₂
沸点: 64°C
溶点: –12 °C
密度: 1,48 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000704
CAS号: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN号: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06914
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&vid=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %