油酰氯 ≥80.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Oleic acid chloride
O0053-25G O0053-250G
TCIAO0053-25GEA 0 CNY
TCIAO0053-25G TCIAO0053-250G
油酰氯 ≥80.0% (by GC)
油酰氯
分子式: C₁₈H₃₃ClO
分子量: 300.91 g/mol
沸点: 378
溶点: -46
闪点: 171°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00134332
CAS号: 112-77-6
EINECS: 204-005-0
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&vid=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %