苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Benzoic acid chloride
B0105-25ML B0105-500ML
TCIAB0105-25MLEA 0 CNY
TCIAB0105-25ML TCIAB0105-500ML
苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
苯甲酰氯
分子式: C₇H₅ClO
分子量: 140.57 g/mol
沸点: 196°C
溶点: -0.6
闪点: 72°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000653
CAS号: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN号: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&vid=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %