N-羟基丁二酰亚胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: NHS, HOSu, 1-羟基-2,5-吡咯烷二酮
H0623-25G H0623-500G
TCIAH0623-25GEA 0 CNY
TCIAH0623-25G TCIAH0623-500G
N-羟基丁二酰亚胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-羟基丁二酰亚胺
分子式: C₄H₅NO₃
沸点: 363 °C (1013 hPa)
溶点: 93…95 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005516
CAS号: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e1b5c7b9a8d5bb7074d39186e2df832062f28e8&vid=1e1b5c7b9a8d5bb7074d39186e2df832062f28e8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %