5-Methoxyisatin ≥95.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M1362-25G M1362-5G
TCIAM1362-25GEA 0 CNY
TCIAM1362-25G TCIAM1362-5G
5-Methoxyisatin ≥95.0% (通过HPLC,滴定分析)
5-Methoxyisatin
分子式: C₉H₇NO₃
MDL编号: MFCD00169023
CAS号: 39755-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a116ffbd04bc1bc453cc9a1fbf1449574a40bde9&vid=a116ffbd04bc1bc453cc9a1fbf1449574a40bde9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C