甲基对苯醌 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基苯醌
M0159-25G M0159-5G
TCIAM0159-25GEA 0 CNY
TCIAM0159-25G TCIAM0159-5G
甲基对苯醌 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
甲基对苯醌
分子式: C₇H₆O₂
沸点: 187 °C (1013 hPa)
溶点: 65…67 °C
密度: 1,08 g/cm³ (75.5 °C)
MDL编号: MFCD00001603
CAS号: 553-97-9
EINECS: 209-056-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c456f94d764ce8371e1292152f07c247d3d49bf&vid=8c456f94d764ce8371e1292152f07c247d3d49bf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity