2-甲基-1,3-环己二酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
M1133-25G M1133-5G
TCIAM1133-25GEA 0 CNY
TCIAM1133-25G TCIAM1133-5G
2-甲基-1,3-环己二酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-甲基-1,3-环己二酮
分子式: C₇H₁₀O₂
沸点: 100 - 102 °C (8 -rr)
溶点: 206…209 °C
密度: 1,313 g/cm³ (-150.15 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001587
CAS号: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bbd4d6f9e430380d0322a97f4824d5508a1bf40&vid=5bbd4d6f9e430380d0322a97f4824d5508a1bf40&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %