L-抗坏血酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 维生素 C, 抗坏血病因子, L-维生素 C
A0537-25G A0537-500G
TCIAA0537-25GEA 0 CNY
TCIAA0537-25G TCIAA0537-500G
L-抗坏血酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L-抗坏血酸
分子式: C₆H₈O₆
分子量: 176.13 g/mol
沸点: 553
溶点: 192°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064328
CAS号: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 14,00830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9d2e49c3c04cd88d80bc6cce7970862481dcca&vid=3d9d2e49c3c04cd88d80bc6cce7970862481dcca&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.5 to +21.5deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency