环庚三烯酚酮 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 2-羟基-2,4,6-环庚三烯-1-酮
T0606-1G T0606-25G T0606-5G
TCIAT0606-1GEA 0 CNY
TCIAT0606-1G TCIAT0606-25G TCIAT0606-5G
环庚三烯酚酮 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
环庚三烯酚酮
分子式: C₇H₆O₂
沸点: 66 - 67 °C (0,1 -rr)
溶点: 48…50 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004158
CAS号: 533-75-5
EINECS: 208-577-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5987d60925df81e32cc0cff2a3f15579a472046b&vid=5987d60925df81e32cc0cff2a3f15579a472046b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C