2′-羟基苯乙酮 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-乙酰苯酚
H0192-500G H0192-25G
TCIAH0192-500GEA 0 CNY
TCIAH0192-500G TCIAH0192-25G
2′-羟基苯乙酮 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2′-羟基苯乙酮
分子式: C₈H₈O₂
分子量: 136.15 g/mol
沸点: 218°C
溶点: 6°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002219
CAS号: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b9c4199ebed4a98afca098dacce47fb1c0452f&vid=83b9c4199ebed4a98afca098dacce47fb1c0452f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %