苯甲酰基异硫氰酸酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0501-25G I0501-5G
TCIAI0501-25GEA 0 CNY
TCIAI0501-25G TCIAI0501-5G
苯甲酰基异硫氰酸酯 ≥97.0% (通过GC)
苯甲酰基异硫氰酸酯
分子式: C₈H₅NOS
沸点: 143°C
溶点: –1 °C
密度: 1,197 g/cm³ (16 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004815
CAS号: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e58b1f5bf30e91540fe70cf852be173147a2397&vid=0e58b1f5bf30e91540fe70cf852be173147a2397&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %