4,4′-双(二乙氨基)苯甲酮 ≥92.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B1275-25G B1275-500G
TCIAB1275-25GEA 0 CNY
TCIAB1275-25G TCIAB1275-500G
4,4′-双(二乙氨基)苯甲酮 ≥92.0% (通过HPLC,滴定分析)
4,4′-双(二乙氨基)苯甲酮
分子式: C₂₁H₂₈N₂O
沸点: 420 °C (1013 hPa)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009044
CAS号: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN号: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9906962d12f83fab01b41188eb5209a51b41c294&vid=9906962d12f83fab01b41188eb5209a51b41c294&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 92.0 %