乙酰水杨酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 阿斯匹林, 2-乙酰氧基苯甲酸, O-乙酰基水杨酸, ASA
A2262-25G A2262-500G
TCIAA2262-25GEA 0 CNY
TCIAA2262-25G TCIAA2262-500G
乙酰水杨酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
乙酰水杨酸
分子式: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
分子量: 180.16 g/mol
沸点: 140
闪点: 250
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002430
CAS号: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cc8faa34585dc16f5db6704f890dece94b219b6&vid=0cc8faa34585dc16f5db6704f890dece94b219b6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C