N-酰-DL-色氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: N-乙酰-DL-色氨酸, Ac-DL-Trp-OH
A0120-1G A0120-25G
TCIAA0120-1GEA 0 CNY
TCIAA0120-1G TCIAA0120-25G
N-酰-DL-色氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-酰-DL-色氨酸
分子式: C₁₃H₁₄N₂O₃
分子量: 246.27 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005644
CAS号: 87-32-1
EINECS: 201-739-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c372cf3f7b069b2383b05941d080e337222b34d6&vid=c372cf3f7b069b2383b05941d080e337222b34d6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency