2-苯甲酰基吡啶 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B0304-25G B0304-500G
TCIAB0304-25GEA 0 CNY
TCIAB0304-25G TCIAB0304-500G
2-苯甲酰基吡啶 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
2-苯甲酰基吡啶
分子式: C₁₂H₉NO
沸点: 317 °C (1013 hPa)
溶点: 40…43 °C
密度: 1,171 g/cm³ (0 °C)
MDL编号: MFCD00006300
CAS号: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8295a0b2dce9faa8904142c0d7c5d1e10e16afe3&vid=8295a0b2dce9faa8904142c0d7c5d1e10e16afe3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency