苯丙烯酰苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 查耳酮, 亚苄基乙酰苯
C0071-25G C0071-500G
TCIAC0071-25GEA 0 CNY
TCIAC0071-25G TCIAC0071-500G
苯丙烯酰苯 ≥98.0% (by GC)
苯丙烯酰苯
分子式: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
分子量: 208.26 g/mol
沸点: 345
MDL编号: MFCD00003082
CAS号: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Merck Index: 14,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cbead705aba34d5394bfa33302b32af94fe1d06&vid=9cbead705aba34d5394bfa33302b32af94fe1d06&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C