3,4-二氰基苯酚 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0813-1G H0813-5G
TCIAH0813-1GEA 0 CNY
TCIAH0813-1G TCIAH0813-5G
3,4-二氰基苯酚 ≥97.0% (通过GC)
3,4-二氰基苯酚
分子式: C₈H₄N₂O
MDL编号: MFCD00191653
CAS号: 30757-50-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51dd5de3ded8a6940c3760509954488b526d7fbd&vid=51dd5de3ded8a6940c3760509954488b526d7fbd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 210.0 to 215.0 deg-C