氯二氟乙酸酐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
C1503-10G C1503-25G
TCIAC1503-10GEA 0 CNY
TCIAC1503-10G TCIAC1503-25G
氯二氟乙酸酐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
氯二氟乙酸酐
分子式: C₄Cl₂F₄O₃
分子量: 242.94 g/mol
密度: 1.3953
MDL编号: MFCD00000774
CAS号: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&vid=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %