2-氯丙酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (±)-2-氯丙酸
C0275-25G C0275-500G
TCIAC0275-25GEA 0 CNY
TCIAC0275-25G TCIAC0275-500G
2-氯丙酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氯丙酸
分子式: C₃H₅ClO₂
分子量: 108.52 g/mol
沸点: 186°C
溶点: –12°C
闪点: 106°C
MDL编号: MFCD00004224
CAS号: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
UN号: 2511
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d2e60a17bdbb1adb6361556614d62f92a724aa&vid=71d2e60a17bdbb1adb6361556614d62f92a724aa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %