2,4,5-三氯嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T2512-25G T2512-5G
TCIAT2512-25GEA 0 CNY
TCIAT2512-25G TCIAT2512-5G
2,4,5-三氯嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
分子式: C₄HCl₃N₂
沸点: 96°C
MDL编号: MFCD03788200
CAS号: 5750-76-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cde982627eed476c51e647903dd629de19ac469d&vid=cde982627eed476c51e647903dd629de19ac469d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %