四苯基氯化膦 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
T1375-25G T1375-5G
TCIAT1375-25GEA 0 CNY
TCIAT1375-25G TCIAT1375-5G
四苯基氯化膦 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
四苯基氯化膦
分子式: C₂₄H₂₀ClP
分子量: 374.85 g/mol
MDL编号: MFCD00011916
CAS号: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4256807b4cad2fe46c1fa7adc002514337c31608&vid=4256807b4cad2fe46c1fa7adc002514337c31608&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water within almost transparency