1,4-二氯-2-丁炔 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Dichlorobut-2-yne
D1528-25G D1528-5G
TCIAD1528-25GEA 0 CNY
TCIAD1528-25G TCIAD1528-5G
1,4-二氯-2-丁炔 ≥97.0% (by GC)
1,4-二氯-2-丁炔
分子式: C₄H₄Cl₂
沸点: 166°C
密度: 1,2613 g/cm³ (20 °C)
闪点: 160°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000981
CAS号: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN号: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b8c273c7e2e3ae03b8a39be507d45efda4fd40a&vid=6b8c273c7e2e3ae03b8a39be507d45efda4fd40a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %