4-氯二苯氯甲烷 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-氯二苯甲基氯
C1234-25G C1234-500G
TCIAC1234-25GEA 0 CNY
TCIAC1234-25G TCIAC1234-500G
4-氯二苯氯甲烷 ≥96.0% (by GC)
4-氯二苯氯甲烷
分子式: C₁₃H₁₀Cl₂
沸点: 160°C
密度: 1,24 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000856
CAS号: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN号: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b797b56134134bba9d7ceedb81e2d4ab23fe3b0&vid=9b797b56134134bba9d7ceedb81e2d4ab23fe3b0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %