3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T2650-1G T2650-5G
TCIAT2650-1GEA 0 CNY
TCIAT2650-1G TCIAT2650-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
分子式: C₇H₆O₄
MDL编号: MFCD00003371
CAS号: 13677-79-7
EINECS: 237-168-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca14924719201197601ddcfb5924d6ed12c1c05e&vid=ca14924719201197601ddcfb5924d6ed12c1c05e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %